Principaux documents
T147079
4-METHYLCYCLOHEXANONE [4-(4-CHLOROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.859
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.