Principaux documents
40241
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
(S)-(−)-[1-(Dimethylamino)ethyl]ferrocene
1 ML
372,00 €
372,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
372,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H19FeN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
372,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (T)
Activité optique
[α]20/D −14±1°, c = 1.5% in ethanol
Couleur
dark brown
pb
120-121 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densité
1.222 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(C)C
InChI
1S/C9H14N.C5H5.Fe/c1-8(10(2)3)9-6-4-5-7-9;1-2-4-5-3-1;/h4-8H,1-3H3;1-5H;/t8-;;/m0../s1
Clé InChI
ISOLNZQTVMCEOI-JZGIKJSDSA-N
Application
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine can be used:
  • As a starting material in the synthesis of chiral diferrocenylphosphine-diamines applicable in catalysis.[1]
  • As a model chiral probe in the study of enantiodiscrimination ability of chiral ionic liquids using cyclic voltammetry.[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Efficient Diastereoselective Synthesis of Chiral Diferrocenylphosphine-diamines: X-ray Crystal Structure of [(η5-C5H5) Fe
Zhou Z and Zhang Y
Synthetic Communications, 35(18), 2401-2408 (2005)
A family of chiral ionic liquids from the natural pool: Relationships between structure and functional properties and electrochemical enantiodiscrimination tests
Longhi M, et al.
Electrochimica Acta, 298(18), 194-209 (2019)