Principaux documents
T141755
2,6-DITERT-BUTYL-4-HYDROXY-4-PHENYL-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-ONE
AldrichCPR
T141755-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T141755-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.429
Numéro MDL:
29,20 €