T137014
(4-(3-METHOXYPROPOXY)-3-METHYL-2-PYRIDINYL)METHANOL HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H18ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.724
Numéro MDL:
Produits recommandés