Principaux documents
T121096
4-AMINO-N-(4-METHYL-6-(2-PYRIDINYL)-2-PYRIMIDINYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
T121096-10MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T121096-10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H15N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.394
Numéro MDL:
110,00 €