Principaux documents
T116424
3-(2-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)-N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.818
Numéro MDL:
Autres remarques