Principaux documents
L128635
(4-((4-FLUOROBENZYLIDENE)AMINO)PHENYL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.267
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.