Principaux documents
T11630
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
99%
5 G
65,80 €
65,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
65,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2F4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.07
Beilstein:
1910024
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
65,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
pb
95 °C (lit.)
Pf
−42 °C (lit.)
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
Clé InChI
SOZFIIXUNAKEJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup