Principaux documents
T100331
DIETHYL 2-(((6-METHYL-2-PYRIDINYL)AMINO)METHYLENE)MALONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.311
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.