Principaux documents
SYNV121000
Synthware volume vacuum trap
1000 mL, joint: ST/NS 45/50
Synonyme(s) :
Synthware V121000
1 EA
146,00 €
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
146,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS45/50
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware V121000
Capacité
1000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Trap is designed for large volume solvent removal by vacuum. With 45/50 joint. Connections at center tube is 12 mm O.D. while side tube is 10 mm.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.