SYNF973024C
Synthware™ filter funnel with glass stopcocks
60 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: coarse
Synonyme(s) :
Synthware F973024C, fritted disc funnel
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F973024C
Capacité
60 mL
60 mL
Dimension de pores
40-60 μm
Catégories apparentées
Description générale
With two 2 mm glass stopcocks
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.