SYNF973014M
Synthware™ filter funnel with glass stopcocks
60 mL, porosity: medium
Synonyme(s) :
Synthware F973014M, fritted disc funnel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F973014M
Capacité
60 mL
60 mL
Dimension de pores
10-15 μm
Catégories apparentées
Description générale
With two 2 mm glass stopcocks
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.