BR458022
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 2
Synonyme(s) :
Filter, Filter crucible
263,00 €
About This Item
263,00 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
BRAND 458022
Capacité
30 mL
Dimension de pores
40-100 μm