Principaux documents
Z546461
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 10-20 μm
Synonyme(s) :
buchner funnel, filter funnel, filter funnels
1 EA
60,70 €
60,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
60,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
eCl@ss :
32119214
Nomenclature NACRES :
NB.43
60,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. du disque
20 mm
Capacité de l'entonnoir
15 mL
Diam. de la tige
10 mm
Dimension de pores
10-20 μm porosity
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1