Principaux documents
SYNC384640
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
500 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
Synonyme(s) :
Synthware C384640, glass chromatograpy column
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS35/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C384640
Technique(s)
HPLC: suitable
D.I. × L
40.0 mm × 457 mm
Capacité
500 mL
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
With 35/20 spherical joint.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.