Principaux documents
SYNC195464
Synthware chromatography column with with spherical joint and PTFE stopcock
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
1 EA
169,00 €
169,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
169,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
169,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS35/20
Qualité
for chromatography
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C195464
D.I. × L
40.0 mm × 457 mm
Adéquation
suitable for chromatography
Catégories apparentées
Description générale
Spherical joint used with pinch clamp makes quick and tight connection under pressure for flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.