Principaux documents
SYNA771410
Synthware inlet/thermometer adapter
joint: ST/NS 14/10
Synonyme(s) :
Synthware A771410, thermometer inlet adapter
1 EA
25,20 €
25,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
25,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
25,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/10
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
A771410
Catégories apparentées
Description générale
Synthware inlet or thermometer adapter with a compression cap and a Viton® O-ring to form a tight seal. Cap accommodates a 5.0-7.5mm O.D. plain stem thermometer. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring. For microscale applications. To use as syringe port, replace O-ring with PTFE-lined septum.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company