Principaux documents
SYNA451420
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware A451420, thermometer inlet adapter
1 EA
16,40 €
16,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 EA
16,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
16,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A451420
Catégories apparentées
Description générale
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.