Principaux documents
SYNA451922
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware A451922, thermometer inlet adapter
1 EA
17,00 €
17,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
17,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
17,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A451922
Catégories apparentées
Description générale
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.