Principaux documents
SYNA531420
Synthware inlet or thermometer adapter with hose connection
joint: ST/NS 14/20, O.D. 5.0-7.5 mm
Synonyme(s) :
Synthware A531420, thermometer inlet adapter
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A531420
D.E.
5.0-7.5 mm
Catégories apparentées
Description générale
Same as thermometer adapter but with 8mm or 10mm hose connection for N2/Ar introduction or vacuum. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company