Principaux documents
SM4050201
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
1 EA
233,00 €
233,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
233,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Al
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
233,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
alumina membrane
Description
Pore geometry: trigonal arrangement
Conditionnement
pkg of 1 pieces
Taille
20 mm × 20 mm
Épaisseur
50 μm
Dimension de pores
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
Compatibilité
(Pore geometry: trigonal arrangement)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable