Principaux documents
SLWSSD106K
Pyrex® Spare glass keys, straight key bore
bore 6.0 mm , key
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware SSD106K
1 EA
32,00 €
32,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
32,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
32,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
SSD106K
SciLabware
Orifice
6.0 mm , key
Diam. du robinet d'arrêt
14.5 mm
Description générale
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.