Principaux documents
SLW3690/08M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3680
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3690/08M
10 EA
310,00 €
310,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
310,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
310,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
3690/08M
SciLabware
Hauteur
78 mm , excluding step
D.I. de la surface ouverte
47 mm
L de la tige
75 mm × 9 mm
Description générale
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • It is necessary to use a rubber filter cone to secure the Gooch crucible into the adapter funnel
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.