Principaux documents
SLW3215/12P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
250 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3215/12P
2 EA
77,00 €
77,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
77,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
77,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethylene base
polyethylene stopper
Joint
joint stopper29/32
Caractéristiques
graduations 2.0 mL
detachable foot
Fabricant/nom de marque
3215/12P
SciLabware
Hauteur
320 mm
Capacité
250 mL
Description générale
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.