Principaux documents
SLW3215/08P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
50 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3215/08P
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polyethylene base
polyethylene stopper
Joint
joint stopper19/26
Caractéristiques
graduations 1.0 mL
detachable foot
Fabricant/nom de marque
3215/08P
SciLabware
Hauteur
195 mm
Capacité
50 mL
Description générale
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
Caractéristiques et avantages
  • Complies with ISO 4788
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Calibrated to Class B tolerances
  • With polyethylene foot and polyethylene stopper
  • Graduations in white enamel
  • Replacement parts available separately
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.