Principaux documents
SLW2190/10M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
2000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 2190/10M
1 EA
189,00 €
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
189,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE key
conical
Joint
joint stopper29/32
Fabricant/nom de marque
2190/10M
SciLabware
Capacité
2000 mL
2000 mL
Alésage du robinet d'arrêt
6.0 mm
Description générale
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.