Principaux documents
SYNC262280
Synthware coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
Synonyme(s) :
Synthware C262280, coil-type condenser
1 EA
163,00 €
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
163,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C262280
Taille du tuyau
8 mm
Catégories apparentées
Description générale
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.