Principaux documents
SLW2140/03M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 70 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 2140/03M
10 EA
189,00 €
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
189,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Description
fits filter diam. 70 - 90 mm
Caractéristiques
short stem
Fabricant/nom de marque
2140/03M
SciLabware
Diam. du filtre
70—90 mm
L de la tige
75 mm
D.E. de la tige
8 mm
D.E. de la partie supérieure
70 mm
Description générale
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Suitable for liquid-solid filtration using a filter paper
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.