Principaux documents
SLW1480/02D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 60 mm × 20 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1480/02D
10 EA
181,00 €
181,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
181,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
181,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1480/02D
D.E. de la base
54 mm
Diam. × H
60 mm × 20 mm
Capacité de la boîte
~50 mL
D.I. de la partie supérieure
55 mm
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.