Principaux documents
SLW1526/20D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 15000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1526/20D
1 EA
537,00 €
537,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
537,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
537,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Joint
Joints ST/NS neck (59)
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1526/20D
Diam. du flacon × H
258 mm × 460 mm
Capacité
15000 mL
D.I. du col
59 mm
Description générale
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with unground neck
  • For use with rubber stoppers (not supplied)
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.