Principaux documents
SLW1135/14D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
flask working volume 250 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1135/14D
10 EA
293,00 €
293,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
293,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.43
293,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Pyrex flask
straight neck (rimless)
straight neck transparent borosilicate glass flask
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1135/14D
Hauteur
148 mm
D.E. du corps
85 mm
Volume de travail du flacon/de la fiole
250 mL
D.E. du col
38 mm
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Compatible with shaker equipment
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
  • Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P polypropylene and 4550/38M aluminium push-on closures
  • Can withstand repeated autoclaving
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.