Principaux documents
SLW1521/04D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 100 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1521/04D
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Joint
Joints ST/NS neck (14)
joint stopper14/15
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1521/04D
Diam. du flacon × H
54 mm × 106 mm , With stopper
Capacité
100 mL
D.I. du col
14 mm
Description générale
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Caractéristiques et avantages
  • Borosilicate glass
  • Complies with ISO 4796-2
  • With ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
  • Spare replacement glass stoppers are available
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.