Principaux documents
SLW1620/20M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
50 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1620/20M
100 EA
190,00 €
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
190,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.11
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Push fit
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1620/20M
D.E. × L
24 mm × 150 mm
Capacité
50 mL
50 mL
Diam. du tube
18 mm
Épaisseur de la paroi
1.2 mm
Description générale
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at temperatures up to 500 deg. C
  • Excellent resistance to chemical attack
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Questions
  1. Buenos días, nos pueden indicar exactamente las medidas del tubo. diàmetro externo y largada. gracias
    1 answer
    1. The measurements are listed in the 'PROPERTIES' section as follows:
      O.D. × L: 24 mm × 150 mm
      capacity: 50 mL
      tube diam.: 18 mm
      wall thickness: 1.2 mm