Principaux documents
SLW1170/08M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1170/08M
5 EA
282,00 €
282,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
282,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
282,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Pyrex flask
flat bottom flask
Joint
joint ST/NS neck45 mm I.D.
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1170/08M
Hauteur
230 mm
Diam. du corps
135 mm
Capacité
1000 mL
D.I. du col
45 mm
Description générale
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.