Principaux documents
SLW1000/11M
Pyrex® Griffin beakers, low form, with printed trace code
25 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1000/11M
10 EA
69,10 €
69,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
69,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
69,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
white graduation
Caractéristiques
low form
with printed trace code
Fabricant/nom de marque
1000/11M
SciLabware
H × Diam.
50 mm × 34 mm
Capacité
25 mL
Description générale
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • White graduations and marking spot
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.