Documents
SIK7509-10
Sigma-Aldrich
11-(2-Bromoisobutyrate)-undecyl-1-phosphonic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H30BrO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.27
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
solid
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Couleur
white
Chaîne SMILES 
BrC(C)(C(OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O)=O)C
Application
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces: Atom transfer radical polymerization (ATRP)
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable