Principaux documents
SIK7120-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,15-Nonafluoropentadecylphosphonic acid
97%
250 MG
169,00 €
1 G
507,00 €
169,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
169,00 €
1 G
507,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24F9O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.31
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.23
169,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Couleur
white
Application
These products are used to form water repellent and/or lubricated surfaces on metal oxide materials (TiO2, ZnO, etc.).
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The phosphonic acids groups can covalently bond to metal oxide surfaces to form sufficient self-assembled monolayer.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable