Principaux documents
S981672
4-(4-(BENZYLOXY)PHENYLSULFONYL)PHENOL
AldrichCPR
5MG
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
142,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H16O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.401
Numéro MDL:
142,00 €