Principaux documents
1643340
USP
Tartaric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
1 G
431,00 €
431,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
431,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.09
Beilstein:
1725147
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
431,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
5.18 (vs air)
Famille d'API
tartaric acid
Forme
crystalline
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
170-172 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 150 g/L at 25 °C
Densité
1.76 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Clé InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Tartaric acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cranberry Fruit Juice
  • Cranberry Fruit Juice Concentrate
  • Tartaric Acid
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup
Protocoles
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.