Key Documents
S97943
TRIS-(2-METHOXY-PHENYL)-BORANE, COMPOUND WITH 5-METHYL-2H-PYRAZOL-3-YLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H28BN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.331
Numéro MDL:
Autres remarques