188913
Catecholborane
98%
Synonyme(s) :
Catecholatoborane, Catecholborane (CB), Pyrocatecholborane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
Point d'ébullition
50 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
12 °C (lit.)
Densité
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[bH]1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
Clé InChI
CENMEJUYOOMFFZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.