Principaux documents
S96939
1,3,5-TRICHLORO-2,4,6-TRIMETHYL-BENZENE
AldrichCPR
S96939-100MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S96939-100MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H9Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.531
Numéro MDL:
158,00 €