Principaux documents
S965626
2-ACETAMIDO-2-DEOXY-1,3,4,6-TETRA-O-BENZYL-BETA-D-GLUCOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C36H39NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
581.715
Numéro MDL:
Autres remarques