Principaux documents
859990
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
98%
Synonyme(s) :
β-D-Glucosamine pentaacetate, 2-Amino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl pentaacetate
5 G
271,00 €
271,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
271,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H23NO10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
271,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]24/D +1.7 to +3.0°, c = 10 in chloroform
Pf
186-189 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Clé InChI
OVPIZHVSWNOZMN-OXGONZEZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alicja K Antonczak et al.
The Journal of biological chemistry, 284(42), 28795-28800 (2009-08-12)
The ability of Escherichia coli to grow on a series of acetylated and glycosylated compounds has been investigated. It is surmised that E. coli maintains low levels of nonspecific esterase activity. This observation may have ramifications for previous reports that