Principaux documents
S963224
N-ACETYL-1,3,4,6-TETRA-O-BENZYL-BETA-D-GLUCOSAMINE
AldrichCPR
S963224-250MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S963224-250MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C36H39NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
581.72
Numéro MDL:
70,50 €