T4069
JC-1
≥97% purity, solid
Synonyme(s) :
5,5′,6,6′-Tetrachloro-1,1′,3,3′-tetraethyl-imidacarbocyanine iodide, 5,5′,6,6′-Tetrachloro-1,1′,3,3′-tetraethylbenzimidazolocarbocyanine iodide, CBIC2(3)
About This Item
Produits recommandés
product name
JC-1, solid
Pureté
≥97%
Niveau de qualité
Forme
solid
Couleur
red
ε (coefficient d'extinction)
≥175000 at 511-517 nm in methanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[I-].CCN1C(=C\C=C\c2n(CC)c3cc(Cl)c(Cl)cc3[n+]2CC)/N(CC)c4cc(Cl)c(Cl)cc14
InChI
1S/C25H27Cl4N4.HI/c1-5-30-20-12-16(26)17(27)13-21(20)31(6-2)24(30)10-9-11-25-32(7-3)22-14-18(28)19(29)15-23(22)33(25)8-4;/h9-15H,5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FYNNIUVBDKICAX-UHFFFAOYSA-M
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.