Principaux documents
S942464
1,3-DIMETHYL-5-(3-INDOLYLMETHYLENE)BARBITURIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.289
Numéro MDL:
Autres remarques