Principaux documents
S942316
2,2-DIMETHYL-4-THIAZOLIDINECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S942316-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S942316-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H11NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.224
Numéro MDL:
178,00 €