Documents
81956
Sigma-Aldrich
3-(4-Pyridyl)-L-alanine
≥98.0%
Synonyme(s) :
4′-Aza-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(4-pyridyl)propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro Beilstein :
4351585
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0%
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1ccncc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-1-3-10-4-2-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Clé InChI
FQFVANSXYKWQOT-ZETCQYMHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable