Principaux documents
S939293
1-O-(4-NITROBENZOYL)-2,3,4,6-TETRA-O-BENZYL-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSE
AldrichCPR
S939293-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S939293-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C41H39NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
689.769
Numéro MDL:
178,00 €